1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1-[(4-Propoxyphenyl)ethynyl]-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
P2440-1G
P2440-5G
TCIAP2440-1GEA
61.6
EUR
TCIAP2440-1G
TCIAP2440-5G
1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene ≥98.0% (par GC)
1-Propoxy-4-[[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene
Formule:
C₂₆H₃₂O MW: 360.54 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD11053434 Numéro CAS: 116903-49-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 96 to 233 deg-C |