Imprimer
trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-ol
P2434-1G P2434-5G
TCIAP2434-1GEA 34.1 EUR
TCIAP2434-1G TCIAP2434-5G
trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol
Formule: C₁₅H₂₈O
Numéro MDL: MFCD09752068
Numéro CAS: 82832-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C