Imprimer
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
P2413-1G P2413-5G
TCIAP2413-1GEA 109 EUR
TCIAP2413-1G TCIAP2413-5G
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₄H₉F₆IO₃S
Numéro MDL: MFCD21608481
Numéro CAS: 905718-46-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C