Imprimer
Potassium (Fluorosulphonyl)(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P2410-1G P2410-5G
TCIAP2410-1GEA 107 EUR
TCIAP2410-1G TCIAP2410-5G
Potassium (Fluorosulphonyl)(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium (Fluorosulphonyl)(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: CF₄KNO₄S₂
Point de fusion: 101°C
Numéro MDL: MFCD28334505
Numéro CAS: 860653-59-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e64e1fcddab3919f67938a563910255ae0fb3303&vid=e64e1fcddab3919f67938a563910255ae0fb3303&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %