4-(3-Pyridyl)phenylboronic acid hydrochloride (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P2392-1G
P2392-5G
TCIAP2392-1GEA
138
EUR
TCIAP2392-1G
TCIAP2392-5G
4-(3-Pyridyl)phenylboronic acid hydrochloride (contains varying amounts of Anhydride)
4-(3-Pyridyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formule:
C₁₁H₁₀BNO₂·HCl |
Numéro CAS:
2377369-59-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 108.0 % |