Imprimer
2-Phenylethylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenylethylammonium bromide, PEABr, Phenethylamine hydrobromide
P2388-1G P2388-5G
TCIAP2388-1GEA 40.7 EUR
TCIAP2388-1G TCIAP2388-5G
2-Phenylethylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Phenylethylamine hydrobromide
Formule: C₈H₁₁N·HBr
MW: 202.10 g/mol
Point de fusion: 259°C
Numéro CAS: 53916-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa41c5e425de22c361dd5e50812f00957000c1b9&vid=fa41c5e425de22c361dd5e50812f00957000c1b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %