Imprimer
4'-Propyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4'-Propyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
P2387-1G P2387-5G
TCIAP2387-1GEA 60.5 EUR
TCIAP2387-1G TCIAP2387-5G
4'-Propyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Propyl-4-biphenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₇BO₂
Numéro MDL: MFCD01114670
Numéro CAS: 153035-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e7fa2caa5bac3e3297ac42713028fb529f227f2&vid=2e7fa2caa5bac3e3297ac42713028fb529f227f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %