Imprimer
trans,trans-4-[(E)-1-Propenyl]-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4-(Prop-1-en-1-yl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
P2371-1G P2371-5G
TCIAP2371-1GEA 33 EUR
TCIAP2371-1G TCIAP2371-5G
trans,trans-4-[(E)-1-Propenyl]-4'-propylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-[(E)-1-Propenyl]-4'-propylbicyclohexyl
Formule: C₁₈H₃₂
Numéro MDL: MFCD12761279
Numéro CAS: 279246-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49ec6ac59d4f195965e30b62c408ae5374846a5e&vid=49ec6ac59d4f195965e30b62c408ae5374846a5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C