Imprimer
4'-Pentyloxybiphenyl-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
P2365-1G P2365-5G
TCIAP2365-1GEA 55 EUR
TCIAP2365-1G TCIAP2365-5G
4'-Pentyloxybiphenyl-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Pentyloxybiphenyl-4-boronic acid
Formule: C₁₇H₂₁BO₃
Point de fusion: 197°C
Numéro MDL: MFCD07644475
Numéro CAS: 158937-25-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=219afdc7c946792485b191203692111502e8a720&vid=219afdc7c946792485b191203692111502e8a720&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %