Imprimer
potassium trimethylacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P2354-5G P2354-25G
TCIAP2354-5GEA 92.4 EUR
TCIAP2354-5G TCIAP2354-25G
potassium trimethylacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
potassium trimethylacetate
Formule: C₅H₉KO₂
Numéro MDL: MFCD00671345
Numéro CAS: 19455-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00881e2b19eb0f8a5d062d70c3f8d06b02c44d81&vid=00881e2b19eb0f8a5d062d70c3f8d06b02c44d81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %