Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ester, Methacrylic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl ester, 1H,1H-Perfluoropropyl methacrylate
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
P2353-5G
P2353-25G
TCIAP2353-5GEA
59.4
EUR
TCIAP2353-5G
TCIAP2353-25G
Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle
Formule:
C₇H₇F₅O₂ Point d'ébullition: 46°C Point d'éclair: 29°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039256 Numéro CAS: 45115-53-5 EINECS: 256-191-8 ONU: 3272 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |