Imprimer
4-Phosphonobutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Carboxypropyl)phosphonic acid
P2349-200MG P2349-1G
TCIAP2349-200MGEA 40.7 EUR
TCIAP2349-200MG TCIAP2349-1G
4-Phosphonobutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Phosphonobutyric acid
Formule: C₄H₉O₅P
Numéro MDL: MFCD00041414
Numéro CAS: 4378-43-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7e91ad69732c03b6eba2687987bab1476988623&vid=b7e91ad69732c03b6eba2687987bab1476988623&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C