Imprimer
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
P2325-5G P2325-25G
TCIAP2325-5GEA 19.8 EUR
TCIAP2325-5G TCIAP2325-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.186 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00005976
Numéro CAS: 177-11-7
EINECS: 205-868-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2122821ddec919d6232dff5c08db91d52cda20f2&vid=2122821ddec919d6232dff5c08db91d52cda20f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %