2-Propylpyridine-4-carbothioamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
P2302-5G
P2302-25G
TCIAP2302-5GEA
30.8
EUR
TCIAP2302-5G
TCIAP2302-25G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formule:
C₉H₁₂N₂S MW: 180.27 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00464119 Numéro CAS: 14222-60-7 EINECS: 238-093-7 Merck Index: 14,07891 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |