Imprimer
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene CTC-Q-PHOS ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: CTC-Q-PHOS, 1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene, QPhos, 1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-t-butylphosphino)ferrocene
P2297-100MG P2297-500MG
TCIAP2297-100MGEA 175 EUR
TCIAP2297-100MG TCIAP2297-500MG
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene CTC-Q-PHOS ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene CTC-Q-PHOS
Formule: C₄₈H₄₇FeP
MW: 710.706 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788940
Numéro CAS: 312959-24-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d89ed3db8cfe06deb724568e0d46c17607afa80e&vid=d89ed3db8cfe06deb724568e0d46c17607afa80e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %