Polyethylene Glycol Glycidyl Lauryl ether
Fournisseur: TCI
P2294-25G
P2294-500G
TCIAP2294-25GEA
31.9
EUR
TCIAP2294-25G
TCIAP2294-500G
Polyethylene Glycol Glycidyl Lauryl ether
Polyethylene Glycol Glycidyl Lauryl ether
Numéro CAS:
86630-59-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white cloudy liquid |
Epoxy equivalent | 900 to 1,100 |