Imprimer
Pentafluorophenyl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
P2289-1G P2289-5G
TCIAP2289-1GEA 61.6 EUR
TCIAP2289-1G TCIAP2289-5G
Pentafluorophenyl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Pentafluorophenyl methacrylate
Formule: C₁₀H₅F₅O₂
MW: 252.14 g/mol
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042332
Numéro CAS: 13642-97-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a5a7613da4b58fd4401c67e84743c6eafc0b9f&vid=46a5a7613da4b58fd4401c67e84743c6eafc0b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %