1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-Propylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(1-Propyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
P2277-1G
P2277-5G
TCIAP2277-1GEA
51.7
EUR
TCIAP2277-1G
TCIAP2277-5G
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ MW: 236.1183 g/mol Point d'ébullition: 102°C |
Numéro MDL:
MFCD05663871 Numéro CAS: 827614-69-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |