(Pentafluorophényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl cyanide, 2-(Perfluorophenyl)acetonitrile, Pentafluorobenzyl cyanide, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)acetonitrile
P2244-1G
P2244-5G
TCIAP2244-1GEA
36.3
EUR
TCIAP2244-1G
TCIAP2244-5G
(Pentafluorophényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)
(Pentafluorophényl)acétonitrile
Formule:
(C₆F₅)CH₂CN Point d'ébullition: 110°C |
Numéro MDL:
MFCD00013814 Numéro CAS: 653-30-5 EINECS: 211-498-6 ONU: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |