Imprimer
(1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P2216-1G P2216-5G
TCIAP2216-1GEA 27.5 EUR
TCIAP2216-1G TCIAP2216-5G
(1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₅H₁₅N
Numéro MDL: MFCD08692036
Numéro CAS: 118864-75-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +14.0 deg (C=0.46, CHCl3)