Imprimer
2-Phényléthanamine, iodhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenethylamine Hydroiodide
P2213-1G P2213-5G
TCIAP2213-1GEA 69.3 EUR
TCIAP2213-1G TCIAP2213-5G
2-Phényléthanamine, iodhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Phényléthanamine, iodhydrate
Formule: C₈H₁₁N
MW: 249.10 g/mol
Numéro CAS: 151059-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095a442bfc44b23c25e5af1a142d0934e944eab5&vid=095a442bfc44b23c25e5af1a142d0934e944eab5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Water max. 150 ppm