Propylamine hydroiodide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P2212-1G
P2212-5G
TCIAP2212-1GEA
77
EUR
TCIAP2212-1G
TCIAP2212-5G
Propylamine hydroiodide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Propylamine hydroiodide
Formule:
C₃H₉N MW: 187.02 g/mol |
Numéro CAS:
14488-45-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |