Imprimer
1-(4-Propylphenyl)-2,5-di(2-thienyl)-1H-pyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2210-200MG P2210-1G
TCIAP2210-200MGEA 124 EUR
TCIAP2210-200MG TCIAP2210-1G
1-(4-Propylphenyl)-2,5-di(2-thienyl)-1H-pyrrole ≥98.0% (par GC)
1-(4-Propylphenyl)-2,5-di(2-thienyl)-1H-pyrrole
Formule: C₂₁H₁₉NS₂
Numéro CAS: 499793-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=231eaac592f6af1ab24f4e0514a7f536f39e8bc7&vid=231eaac592f6af1ab24f4e0514a7f536f39e8bc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C