Imprimer
Phenyl trifluoromethyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl Trifluoromethyl sulphone
P2195-1G P2195-5G
TCIAP2195-1GEA 45.1 EUR
TCIAP2195-1G TCIAP2195-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Phenyl trifluoromethyl sulphone
Formule: C₇H₅F₃O₂S
MW: 210.17 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Numéro MDL: MFCD00159083
Numéro CAS: 426-58-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bded54ddefec95f0d929edab60a2c53b80fd748c&vid=bded54ddefec95f0d929edab60a2c53b80fd748c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %