Imprimer
Polyethylene glycol monomethyl ether 550
Fournisseur: TCI
P2184-100G P2184-500G
TCIAP2184-100GEA 27.5 EUR
TCIAP2184-100G TCIAP2184-500G
Polyethylene glycol monomethyl ether 550
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Point d'éclair: 182°C
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55d77bce8ce849bacaf24aa2d908b158985d327a&vid=55d77bce8ce849bacaf24aa2d908b158985d327a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 525 to 575
Hydroxyl Value 95 to 107