Imprimer
Polyethylene glycol monomethyl ether 400
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
P2183-100G P2183-500G
TCIAP2183-100GEA 27.5 EUR
TCIAP2183-100G TCIAP2183-500G
Polyethylene glycol monomethyl ether 400
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0dcad15d82b80692f1e30f19778157f7430f24d&vid=a0dcad15d82b80692f1e30f19778157f7430f24d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 380 to 420
Hydroxyl Value 130 to 150