Imprimer
Pentafluorophenyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid Pentafluorophenyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2179-1G P2179-5G
TCIAP2179-1GEA 67.1 EUR
TCIAP2179-1G TCIAP2179-5G
Pentafluorophenyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Pentafluorophenyl acrylate
Formule: C₉H₃F₅O₂
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042330
Numéro CAS: 71195-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1baee82d513c9d91f0648d97ae52fe97c3c547d&vid=f1baee82d513c9d91f0648d97ae52fe97c3c547d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %