Imprimer
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
P2169-200MG P2169-1G
TCIAP2169-200MGEA 30.8 EUR
TCIAP2169-200MG TCIAP2169-1G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
Numéro MDL: MFCD22207050
Numéro CAS: 1001911-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7feeca564774fedbeebb5aa5563c6d3546fcf273&vid=7feeca564774fedbeebb5aa5563c6d3546fcf273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %