Imprimer
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium (((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)trifluoroborate, Potassium (N-Boc-aminomethyl)trifluoroborate
P2155-1G P2155-5G
TCIAP2155-1GEA 106 EUR
TCIAP2155-1G TCIAP2155-5G
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate ≥97.0% (sur base azote total)
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate
Formule: C₆H₁₂BF₃KNO₂
MW: 237.07 g/mol
Point de fusion: 181°C
Numéro MDL: MFCD19686142
Numéro CAS: 1314538-55-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00de58c01555f419483eeb8565358b3cec168ded&vid=00de58c01555f419483eeb8565358b3cec168ded&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %