Praziquantel ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one
P2125-5G
P2125-25G
TCIAP2125-5GEA
35.2
EUR
TCIAP2125-5G
TCIAP2125-25G
Praziquantel ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Praziquantel
Formule:
C₁₉H₂₄N₂O₂ MW: 312.41 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00058531 Numéro CAS: 55268-74-1 EINECS: 259-559-6 Merck Index: 14,07716 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |