Imprimer
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P2100-200MG P2100-1G
TCIAP2100-200MGEA 30.8 EUR
TCIAP2100-200MG TCIAP2100-1G
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
Formule: C₇H₆N₄
Numéro MDL: MFCD13188589
Numéro CAS: 23195-62-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8caa471414525831f602add90fb0733dd55ebd7&vid=c8caa471414525831f602add90fb0733dd55ebd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C