Imprimer
Phenylmaleic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
P2096-1G P2096-5G
TCIAP2096-1GEA 61.6 EUR
TCIAP2096-1G TCIAP2096-5G
Phenylmaleic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phenylmaleic anhydride
Formule: C₁₀H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00015472
Numéro CAS: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d6ec0bfebdc8d5d3e501bd2e4e3eef2fad4043b&vid=2d6ec0bfebdc8d5d3e501bd2e4e3eef2fad4043b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C