Imprimer
Potassium-p-tolyl sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: sulphuric acid p-Tolyl Ester Potassium Salt, sulphuric acid p-Cresyl Ester Potassium Salt, p-Cresyl sulphate potassium, p-Tolyl sulphate Potassium Salt, Potassium p-Cresyl Sulphate
P2091-1G P2091-5G
TCIAP2091-1GEA 103 EUR
TCIAP2091-1G TCIAP2091-5G
Potassium-p-tolyl sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium-p-tolyl sulphate
Formule: C₇H₈O₄S
MW: 226.29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28100835
Numéro CAS: 91978-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33f3b7135fb8a739b3da8d1b1345251b7f084b5a&vid=33f3b7135fb8a739b3da8d1b1345251b7f084b5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %