Imprimer
Penfluridol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
P2076-200MG P2076-1G
TCIAP2076-200MGEA 72.6 EUR
TCIAP2076-200MG TCIAP2076-1G
Penfluridol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Penfluridol
Formule: C₂₈H₂₇ClF₅NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866714
Numéro CAS: 26864-56-2
EINECS: 248-074-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=865ade52f020c0bf440c7c25de78651f1ba8d8be&vid=865ade52f020c0bf440c7c25de78651f1ba8d8be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C