Imprimer
Pramipexole dihydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P2073-100MG P2073-1G
TCIAP2073-100MGEA 28.6 EUR
TCIAP2073-100MG TCIAP2073-1G
Pramipexole dihydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Formule: C₁₀H₂₁Cl₂N₃OS
Numéro MDL: MFCD02183927
Numéro CAS: 191217-81-9
Merck Index: 14,07705
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f3c892e4615a2a670bb6ca1aa7fcb5b4506b2f5&vid=2f3c892e4615a2a670bb6ca1aa7fcb5b4506b2f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -65.0 to -71.0 deg (C=1,MeOH)
Water 5.0 to 7.0 %