Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) ≥90.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Basic Parafuchsin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride, [4-[Bis(4-aminophenyl)methylidene]-1-cyclohexa-2,5-dienylidene]azanium chloride, Basic Fuchsin hydrochloride, Parafuchsin hydrochloride, Pararosaniline chloride, Basic Red 9, 4,4'-((4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)dianiline hydrochloride, Paramagenta hydrochloride
Formule:
C₁₉H₁₈ClN₃ Point de fusion: 270°C |
Numéro MDL:
MFCD00001657 Numéro CAS: 569-61-9 EINECS: 209-321-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green to Dark blue to Black powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 90.0 % |
Lambda max. | 538.0 to 541.0 nm (EtOH) |
Absorbance | min. 0.400 (2mg/L, EtOH, 538.0 to 541.0 nm) (calcd.on dried substance) |