Pentoxifylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione
P2050-5G
P2050-25G
TCIAP2050-5GEA
40.7
EUR
TCIAP2050-5G
TCIAP2050-25G
Pentoxifylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pentoxifylline
Formule:
C₁₃H₁₈N₄O₃ MW: 278.31 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00063379 Numéro CAS: 6493-05-6 EINECS: 229-374-5 Merck Index: 14,07136 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |