Pyrimethamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
P2037-1G
P2037-5G
TCIAP2037-1GEA
22
EUR
TCIAP2037-1G
TCIAP2037-5G
Pyrimethamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyrimethamine
Formule:
C₁₂H₁₃ClN₄ |
Numéro MDL:
MFCD00057350 Numéro CAS: 58-14-0 EINECS: 200-364-2 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,07985 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 239.0 to 243.0 deg-C |