Promethazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine hydrochloride
P2029-25G
P2029-100G
TCIAP2029-25GEA
57.2
EUR
TCIAP2029-25G
TCIAP2029-100G
Promethazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Promethazine hydrochloride
Formule:
C₁₇H₂₀N₂S MW: 320.88 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00012652 Numéro CAS: 58-33-3 EINECS: 200-375-2 ONU: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,07786 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |