Imprimer
N-Phthalyl-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, RG 108, RG108
P2023-50MG P2023-200MG
TCIAP2023-50MGEA 86.9 EUR
TCIAP2023-50MG TCIAP2023-200MG
N-Phthalyl-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Phthalyl-L-tryptophan
Formule: C₁₉H₁₄N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08705332
Numéro CAS: 48208-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20ae8f74d74ff8bbfbd18ff5c78606bcd69cf5e4&vid=20ae8f74d74ff8bbfbd18ff5c78606bcd69cf5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -268 to -273 deg (C=1, EtOH)