Imprimer
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
06170-1 06170-2 06170-3
BMOL06170-1EA 0 EUR
BMOL06170-1 BMOL06170-2 BMOL06170-3
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
Point de fusion: > 250 °C
Point d'éclair: 110 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288