Imprimer
Polyethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
Fournisseur: TCI
P1948-1G P1948-5G
TCIAP1948-1GEA 30.8 EUR
TCIAP1948-1G TCIAP1948-5G
Polyethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
Polyethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
Numéro MDL: MFCD00197739
Numéro CAS: 34901-14-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Amine Value 45.0 to 49.0