Imprimer
Pentyl valerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentanoic Acid Pentyl Ester, Pentyl Pentanoate, Amyl Valerate, Amyl Pentanoate, Valeric Acid Pentyl Ester
P1929-25ML P1929-500ML
TCIAP1929-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP1929-25ML TCIAP1929-500ML
Pentyl valerate ≥98.0% (par GC)
Pentyl valerate
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00042904
Numéro CAS: 2173-56-0
EINECS: 218-528-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %