Imprimer
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ester, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
P1834-25G P1834-5G
TCIAP1834-25GEA 469 EUR
TCIAP1834-25G TCIAP1834-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₉F₅O₃S
MW: 304.23 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Numéro MDL: MFCD02093346
Numéro CAS: 565-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C