Imprimer
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-D-Homopro-OH, D(+)-Pipecolinic acid, (R)-(+)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-D-HoPro-OH, D-Pipecolinic Acid, D-Homoproline
P1830-25G P1830-5G
TCIAP1830-25GEA 138 EUR
TCIAP1830-25G TCIAP1830-5G
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 270°C
Numéro MDL: MFCD00064346
Numéro CAS: 1723-00-8
EINECS: 217-024-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +29.0 deg (C=1, H2O)