Imprimer
Phenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid Phenyl Ester, Phenyl Triflate
P1829-5G P1829-1G
TCIAP1829-5GEA 139 EUR
TCIAP1829-5G TCIAP1829-1G
Phenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₅F₃O₃S
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00192399
Numéro CAS: 17763-67-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82b7f070a0c7558b4c65c5891574163e3283f100&vid=82b7f070a0c7558b4c65c5891574163e3283f100&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %