Imprimer
(Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dichloride dimer ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium (III) dimer, [Rh(Cp-)Cl2]2, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dimer
P1788-200MG P1788-1G
TCIAP1788-200MGEA 119 EUR
TCIAP1788-200MG TCIAP1788-1G
(Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dichloride dimer ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
(Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dichloride dimer
Formule: C₂₀H₃₀Cl₄Rh₂
MW: 618.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061552
Numéro CAS: 12354-85-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89d4a594d6d9ce165a442e7fafc4aeb7e272e939&vid=89d4a594d6d9ce165a442e7fafc4aeb7e272e939&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %