Imprimer
Polyethylene glycol monocetyl ether n=∼23 pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
P1776-25G P1776-5G
TCIAP1776-25GEA 41.8 EUR
TCIAP1776-25G TCIAP1776-5G
Polyethylene glycol monocetyl ether n=∼23 pour recherche biochimique
Polyethylene glycol monocetyl ether
Formule: HO(CH₂CH₂O)nC₁₆H₃₃
Numéro MDL: MFCD00080892
Numéro CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd731fc1d4f5742bbc20f433efb93c2e722d82d1&vid=61961638d96d4bd3def4549cf81c78e6cd28db35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White crystal to lump, wax
Acid Value max. 1.0
The average value of n 21.0 to 25.0
Suitability for protein-analysis to pass test