Imprimer
3-Pyridinecarboxylique anhydride 97,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nicotinic Anhydride
P1768-1G P1768-5G
TCIAP1768-1GEA 53.9 EUR
TCIAP1768-1G TCIAP1768-5G
3-Pyridinecarboxylique anhydride 97,0 GC, T
3-Pyridinecarboxylique anhydride
Formule: C₁₂H₈N₂O₃
MW: 228.21 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro CAS: 16837-38-0
EINECS: 240-860-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 122.0 to 127.0 deg-C