D-Proline methyl ester hydrochloride ≥96.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P1730-1G
P1730-5G
TCIAP1730-1GEA
19.8
EUR
TCIAP1730-1G
TCIAP1730-5G
D-Proline methyl ester hydrochloride ≥96.0% (par azote total et analyse par titration)
D-Proline methyl ester hydrochloride
Formule:
C₆H₁₁NO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00083685 Numéro CAS: 65365-28-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 70.0 to 76.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +30.0 to +35.0 deg (C=1, H2O) |